Learn More
PCP4 Antibody (CL5306) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-43931
Product Code. 30301496
  • 604.00€ / 100µL
Description
PCP4 Monoclonal antibody specifically detects PCP4 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin),Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Spezifikation
PCP4
Monoclonal
LYOPH
Immunohistochemistry-Paraffin 1:500 - 1:1000
brain specific polypeptide PEP19, 10Brain-specific antigen PCP-4, Brain-specific polypeptide PEP-19, PEP19, PEP-19, Purkinje cell protein 4
This antibody was generated using a recombinant protein sequence of P48539, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
100 μL
Primary
Centrifuge the vial of lyophilized antibody at 12,000 x g for 20 seconds. Reconstitute by adding sterile, distilled water to achieve a final antibody concentration of 1mg/mL.
Store at 4⪚C short term. Aliquot and store at -20⪚C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG1
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry
CL5306
Unconjugated
Lyophilized in 5% Trehalose.
Mouse
Protein A purified
RUO
5121
Human, Mouse, Rat
Purified
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt