Learn More
Novus Biologicals™ PD-1 Antibody (nivolumab), Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals™ NBP3-28114-50ug
 View more versions of this product
Product Code. 30047447
  • 213.00€ / 50µg
Description
PD-1 Monoclonal antibody specifically detects PD-1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
PD-1
Monoclonal
Unconjugated
Q15116
Human
Protein A purified
RUO
Primary
Reconstitute with sterile, distilled water to a final concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize completely. Do not vortex.
Store at -20°C in powder form. Store at -80°C once reconstituted.
IgG4
Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
nivolumab
Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2)
CD279, CD279 antigen, hPD-1, PD1hPD-l, programmed cell death 1, programmed cell death protein 1, Protein PD-1, SLEB2
PDCD1/ PD-1/ CD279
50 μg
Apoptosis, Phospho Specific, Protein Phosphatase, Stem Cell Markers
5133
Human
Purified
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato