Learn More
Tocris Bioscience™ PD 98059
Description
PD 98059 is an inhibitor of mitogen-activated protein kinase kinase (MKK/ MEK). Acts by binding to the inactivated form of MEK, thereby preventing its phosphorylation by cRAF or MEK kinase (IC50 = 2-7 μM). Inhibits cell growth and proliferation in acute myelogenous leukemia (AML) cell lines; causes G1 arrest by blocking p53-dependent p21 induction. Enhances embryonic stem cell self-renewal.
Spécification
Spécification
| CAS | 167869-21-8 |
| Quantity | 1 mg |
| Molecular Formula | 2-(2-Amino-3-methoxyphenyl)-4 H-1-benzopyran-4-one |
| Product Type | PD 98059 |
| Purity | 98% |
| Molecular Weight (g/mol) | M.W. (Observed): 267.28 |
| Inhibitors | PD 98059 |
For Research Use Only
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?