Learn More
PDLIM5 Monoclonal Antibody (OTI1H10), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
242.00€ - 540.87€
Specifications
| Antigen | PDLIM5 |
|---|---|
| Clone | OTI1H10 |
| Concentration | 3.24 mg/mL |
| Applications | Flow Cytometry, Western Blot |
| Classification | Monoclonal |
| Product Code | Brand | Quantity | Price | Quantity & Availability | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Product Code | Brand | Quantity | Price | Quantity & Availability | |||||
17581672
|
Origene Technologies
TA504448S |
30 μL |
242.00€
30µL |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
17561672
|
Origene Technologies
TA504448 |
100 μL |
540.87€
100µL |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
Beschreibung
PDLIM5 Monoclonal antibody specifically detects PDLIM5 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Western BlotSpezifikation
| PDLIM5 | |
| 3.24 mg/mL | |
| Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| IgG2a | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles |
| OTI1H10 | |
| Flow Cytometry, Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Human | |
| Primary |
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.