Learn More
3M™ PELTOR™ WS™ Alert™ XP Bluetooth™ Headset
Product Code. 15700058
Change view
Click to view available options
Unit Size:
Each
Model:
Helmet Mounted
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. unitSize Model
15700058 Each -
15719737 Each Helmet Mounted
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15700058 Lieferant 3M™ Lieferanten-Nr. 7100020054
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on 056 260 260 for assistance.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
3M™ PELTOR™ WS™ Alert™ XP Bluetooth™ Headset enables users to have wireless telephone conversations or listen music even in noisy environments.
  • Stay protected whilst taking calls wirelessly or listening to the radio - even in noisy environments
  • Level dependent function lets the user hear surrounding noise and converse with colleagues
  • Fast, easy turning of radio stations
  • Bluetooth™ for wireless hands-free calls or music streaming
  • Advanced speaker system that provides full-bodied dynamic sound
  • Battery charge via cable plugged into electrical socket or USB
  • Fast Tuning
  • Ghost voice guided interface
  • Memory/preset function
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Product Type Bluetooth Headset
Includes Built-in FM Radio Receiver, Adjustable Damping Function
Noise Level 29 dB
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.