Description
- Polypropylene
- For industry and water treatment
- Buerkle™ Ideal for sampling from baths, tanks, shafts, open water courses etc
Specifications
Specifications
| Product Type | Water Sampler |
| Material | Polypropylene |
| Autoclavable | Not Autoclavable |
| Capacity (English) | 33.81 oz. |
| Capacity (Metric) | 1000 mL |
| Style | Pendulum |
| For Use With (Application) | For Industry and Water Treatment |
Exchangeable tool for Buerkle™ Telescopic Rod.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?