Learn More
Pentadecanal, TRC
Product Code. 30416434
Change view
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
5 g
Unit Size:
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30416434 250 mg 250mg
30409850 1 g 1g
30419235 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 30416434 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCP227100250MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2765-11-9
Molecular Formula C15H30O
Molecular Weight (g/mol) 226.4
Synonym 1-Pentadecanal, Pentadecaldehyde, n-Pentadecanal
IUPAC Name pentadecanal
SMILES CCCCCCCCCCCCCCC=O
Spezifikation
Quantity 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C15H30O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16/h15H,2-14H2,1H3
Formula Weight 226.2297
Chemical Name or Material Pentadecanal
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.