Learn More
Pentaerythritol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | Pentaerythritol |
| CAS | 115-77-5 |
| Molecular Formula | C5 H12 O4 |
| Quantity | 250 g |
| Synonym | Pentaerythritol (8CI), 2,2-Bis(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, Auxinutril, CP 500G, Charmor PM, Charmor PM 15, Charmor PM 40, Flammex DPE, Hercules P 6, Maxinutril, Metab-Auxil, Microlon 93, Monopentaerythritol, Monopentek, NSC 8100, Neulizer P, P 100, P 100 (alcohol), PE 200, PE 200 (diol), PER, PET 020, Penetek, Penta Powder 325, Penta-R, Pentarit, Pentarit S, Pentarit T, Pentek, THME, Tetra(hydroxymethyl)methane, Tetrakis(hydroxymethyl)methane, Tetramethylolmethane, Voxtar M 100 |
| InChI Formula | InChI=1S/C5H12O4/c6-1-5(2-7,3-8)4-9/h6-9H,1-4H2 |
| SMILES | OCC(CO)(CO)CO |
| IUPAC Name | 2,2-bis(hydroxymethyl)propane-1,3-diol |
| Molecular Weight (g/mol) | 136.1464 |
| Formula Weight | 136.0736 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?