Learn More
Pentanehydrazide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Chemical Name or Material | Pentanehydrazide |
| CAS | 38291-82-6 |
| Molecular Formula | C5 H12 N2 O |
| Quantity | 50 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C5H12N2O/c1-2-3-4-5(8)7-6/h2-4,6H2,1H3,(H,7,8) |
| SMILES | CCCCC(=O)NN |
| IUPAC Name | pentanehydrazide |
| Molecular Weight (g/mol) | 116.162 |
| Formula Weight | 116.095 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?