Learn More
GA International Permanent Autoclave-Resistant Thermal-Transfer Labels, Small
Description
- The versatile labels can permanently adhere to a variety of surfaces such as metal, plastic, and glass
- Can resist high temperatures, ideal for multiple steam autoclave sterilization cycles, gamma irradiation (up to 50 KGy), and Ethylene oxide sterilization
- Printable with all major thermal-transfer printer brands
Specifications
Specifications
| Autoclavable | Autoclavable |
| Adhesive Type | Permanent |
| Color | Orange |
| Finish | Gloss |
| Format | Roll |
| Material | Thermoplastic Film |
| Print Technology | Thermal Transfer |
| Product Type | Label |
| Sterility | Non-sterile |
| Labels per Row | 1 Label |
| Show More |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?