Learn More
Brady™ PermaSleeve™ White Heat Shrink Wire and Cable Die-cut Labels for M6/M7 Printers
Description
- Very high temperature resistance, UV resistant, chemical resistant, fuel and oil resistant, self-extinguishing
- Crisp, clear identification resistant to abrasions and fading
- 3:1 heat shrink labels fit snugly around wires for maximum insulation protection and permanent identification
- Made of B-342 polyolefin
Specifications
Specifications
| Certifications/Compliance | ASTM D 2671, ASTM E 162, ASTM E 662, ASTM G 155, MIL-STD-202, SAE-AMS-DTL-23053, SAE-AS-81531, UL 224, RoHS Compliant to 2011/65/EU (Pass 2015/863), SAE AS23053/5 (Class 1) |
| Adhesive Type | Non-adhesive |
| Color | White |
| Finish | Matte |
| Format | Die-cut |
| Material | Polyolefin |
| Product Type | Label |
| Sterility | Non-sterile |
| For Use With (Application) | Electrical Labeling, Wire and Cable Labeling |
| For Use With (Equipment) | M610, M710, M611, BMP61, BMP71 |
| Show More |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?