Learn More
Cole-Parmer PFA Tubing
Product Code. 30053735 Shop All Cole-Parmer Products
Click to view available options
Diameter (English) Inner:
1/16 in.
1/2 in.
1/8 in.
3/16 in.
3/32 in.
5/32 in.
7/16 in.
Diameter (English) Outer:
1/2 in.
1/4 in.
1/8 in.
3/16 in.
5/32 in.
9/16 in.
Packungsgröße:
15m
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30053735
Marke: Cole-Parmer 5011940
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Superior micro-porosity characteristics and e in., ternally smooth finishes—ideal for high-purity applications
Made from 100% virgin ultra-high molecular weight perfluoroalko in., y. E in., cellent fle in., ibility compared to other PFA grade tubing. Wide temperature range of -160 to 260 °C (-320 to 500 °F). Does not contain BPA, phthalates, or PVC. Sterilize by autoclave, EtO, and chemical sterilants. Complies with FDA 21 CFR 177.1550, USP Class VI, ASTM D 6867-03. Ideal for general-purpose, laboratory, and single-use applications. Free technical application support available to assist with tubing selection
Spezifikation
Certifications/Compliance ADCF;FDA;Non-Phthalate;RoHS;USP
Diameter (English) Inner 5/32 in.
Diameter (English) Outer 1/4 in.
Overall Length (English) 50 ft.
Warning: This product is not approved or intended for, and should not be used for, medical, clinical, surgical or other patient-oriented applications.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt