Learn More
Cole-Parmer PFA Tubing
Artikelnummer. 30054049 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Diameter (English) Inner:
1/16 in.
1/2 in.
1/8 in.
3/16 in.
3/32 in.
5/32 in.
7/16 in.
Diameter (English) Outer:
1/2 in.
1/4 in.
1/8 in.
3/16 in.
5/32 in.
9/16 in.
Packungsgröße:
15m
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (English) Inner Diameter (English) Outer unitSize
30054049 1/2 in. 9/16 in. 15m
30054198 1/8 in. 1/4 in. 15m
30052975 7/16 in. 1/2 in. 15m
30053515 3/32 in. 5/32 in. 15m
30054248 1/8 in. 3/16 in. 15m
30054256 3/16 in. 1/4 in. 15m
30054070 1/16 in. 1/8 in. 15m
30053735 5/32 in. 1/4 in. 15m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30054049 Lieferant Cole-Parmer Lieferanten-Nr. 5011944
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Superior micro-porosity characteristics and e in., ternally smooth finishes—ideal for high-purity applications
Made from 100% virgin ultra-high molecular weight perfluoroalko in., y. E in., cellent fle in., ibility compared to other PFA grade tubing. Wide temperature range of -160 to 260 °C (-320 to 500 °F). Does not contain BPA, phthalates, or PVC. Sterilize by autoclave, EtO, and chemical sterilants. Complies with FDA 21 CFR 177.1550, USP Class VI, ASTM D 6867-03. Ideal for general-purpose, laboratory, and single-use applications. Free technical application support available to assist with tubing selection
Spezifikation
Certifications/Compliance ADCF;FDA;Non-Phthalate;RoHS;USP
Diameter (English) Inner 1/2 in.
Diameter (English) Outer 9/16 in.
Overall Length (English) 50 ft.
Warning: This product is not approved or intended for, and should not be used for, medical, clinical, surgical or other patient-oriented applications.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.