Learn More
Tocris Bioscience™ PFI 653
Descrizione
PFI 653 is a potent and selective vanin 1 inhibitor (IC50 values in the range 6.85 - 24.5 nM). The compound exhibits selectivity over a panel of 40 kinases and a selection of 35 other targets including enzymes, receptors and ion channels (IC50 vs biotinidase >50 μM). Following administration of a single dose of PFI 653 (2 mg/kg iv) in rats AUC is 1790 ng.h/mL, half-life is 1 h and clearance is 19 mL/min/kg. Following oral administration of PFI 653 in solution, bioavailablility is 96%. In mice with DSS-induced inflammatory bowel disease (IBD), oral adminstration of PFI 653 dose-dependently reduces vanin 1 enzyme activity and disease symptoms.
Specifica
Specifica
| Chemical Name or Material | 8-Oxa-2-azaspiro[4.5]dec-2-yl[2-[(2-pyrazinylmethyl)amino]-5-pyrimidinyl]methanone |
| CAS | 2173134-00-2 |
| Quantity | 10 mg |
| Target | Vanin-1/VNN1 |
| Molecular Formula | C18H22N6O2 |
| Purity | 0.98 |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?