Learn More
PGAM5 Antibody (CL0624) [Alexa Fluor™ 750], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-52947AF750
Product Code. 30292289
  • 737.00€ / 0.10mL
Description
PGAM5 Monoclonal antibody specifically detects PGAM5 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),KnockDown
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
PGAM5
Monoclonal
Alexa Fluor 750
Bcl-XL-binding protein v68, BXLBv68, EC 3.1.3.16, MGC5352, phosphoglycerate mutase family member 5BXLBV68, serine/threonine-protein phosphatase PGAM5, mitochondrial
This antibody was developed using a recombinant protein derived from Q96HS1, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
0.1 mL
Signal Transduction
192111
Store at 4⪚C in the dark.
IgG1
Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), KnockDown
CL0624
50mM Sodium Borate
Mouse
Protein A purified
RUO
Primary
Human
Purified
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.