Learn More
PGAM5 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals NBP1-92257-25ul
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 18435271
  • 271.00€ / 25µL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
PGAM5 Polyclonal specifically detects PGAM5 in Human samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Knockdown Validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
PGAM5
Polyclonal
Western Blot 0.4 μg/mL, Simple Western 1:60, Immunohistochemistry 1:200 - 1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500, Knockdown Validated
Q96HS1
PGAM5
This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:NWDRREPLSLINVRKRNVESGEEELASKLDHYKAKATRHIFLIRHSQYHVDGSLEKDRTLTPLGREQAELTGLRLASLGLKFNKIV
Affinity Purified
RUO
192111
Human
IgG
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), KnockDown
Unconjugated
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
Bcl-XL-binding protein v68, BXLBv68, EC 3.1.3.16, MGC5352, phosphoglycerate mutase family member 5BXLBV68, serine/threonine-protein phosphatase PGAM5, mitochondrial
Rabbit
32 kDa
25 μL
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°CC long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt
For Research Use Only