Learn More
PGK1 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Proteintech 17811-1-AP-20UL
 View more versions of this product
Product Code. 16897794
  • 145.00€ / 20µL
Description
Also known as ATP:3-phosphoglycerate 1-phosphotransferase (EC 2.7.2.3), this major enzyme in glycolysis catalyzes the reversible conversion of 1,3-diphosphoglycerate to 3-phosphoglycerate, generating one molecule of ATP. New blood vessel formation or angiogenesis is critical for tumor expansion and metastasis. Lay et al. (2000) showed that the plasmin reductase isolated from conditioned medium of fibrosarcoma cells is the glycolytic enzyme phosphoglycerate kinase. They concluded that phosphoglycerate kinase not only functions in glycolysis but is secreted by tumor cells and participates in the angiogenic process as a disulfide reductase.
Specifications
Specifications
PGK1
Polyclonal
Unconjugated
PGK1
MIG10, OK/SW cl.110, PGK1, PGKA, phosphoglycerate kinase 1, Primer recognition protein 2, PRP 2
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
18655, 5230
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.27 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
P00558, P09411
Pgk1
PGK1 Fusion Protein Ag12119
20 μL
Primary
Human, Mouse
Antibody
IgG
Promotions
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.