Learn More
Pharmco 16 LT Butyl-alcohol N-1-Butanol NF-USP-Amber-Glass (4 x 4 LT), Pharmco
Descripción
6 LT Butyl-alcohol N-1-Butanol NF-USP-Amber-Glass (4 x 4 LT)
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 71-36-3 |
| Quantity | 4x1 Fluorinated Poly Gallon Case |
| Packaging | 4x1 Fluorinated Poly Gallon Case |
| Boiling Point | 119°C |
| Grade | USP |
| Chemical Name or Material | n-Butyl Alcohol, USP/NF |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?