Spécification
| CAS | 108-95-2 |
| Flash Point | 79.00°C |
| Packaging | Narrow Mouth PVC Coated Amber Bottle |
| Molecular Formula | C6H6O |
| MDL Number | MFCD00002143 |
| Quantity | 2 kg |
| Specific Gravity | 1L = 1.06kg |
| Synonym | carbolic acid, hydroxybenzene, phenic acid, phenylic acid, oxybenzene, benzenol, phenyl hydrate, monophenol, phenyl hydroxide, phenylic alcohol |
| InChI Key | ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | OC1=CC=CC=C1 |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?