Learn More
R&D Systems™ Phenyl-glutarimide 4'-piperazine
Description
Phenyl-glutarimide 4'-piperazine is a piperazine-functionalized cereblon ligand that can be used for PROTAC™ Degrader development. The compound can be used to develop PG-PROTACs that exhibit improved stability to hydrolysis and potency compared with PROTACs synthesized using IMiD (immunomodulatory imide drug) analogs.
Please contact us for SD files of our available Degrader Building Blocks.
PROTAC™ is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license.
Spécification
Spécification
| Chemical Name or Material | 3-[4-(1-Piperazinyl)phenyl]-2,6-piperidinedione dihydrochloride |
| CAS | 2902651-89-0 |
| Quantity | 100 mg |
| Product Line | Tocris |
| Target | Degrader Building Blocks |
| Molecular Formula | C15H19N3O2.2HCl |
| Purity | 95% |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?