Learn More
R&D Systems™ Human USP48 (NP_115612) VersaClone cDNA
Description
The Human USP48 (NP_115612) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for USP48, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector. The USP48 insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
Informations sur la commande
Ships at ambient temperature
Spécification
Spécification
| Product Type | cDNA |
| Gene | USP48 |
| Accession Number | NP_115612 |
| Concentration | 10 μg at 0.2 μg/μL |
| Formulation | cDNA is provided in 10mM Tris-Cl, pH 8.5 |
| Insert Type | 3121bp |
| Gene ID (Entrez) | 84196 |
| Gene Alias | Deubiquitinating enzyme 48, DKFZp762M1713, EC 3.1.2.15, EC 3.4.19.12, FLJ11328, FLJ20103, FLJ23054, FLJ23277, MGC132556, MGC14879, RAP1GA1, synUSP, ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase 48, ubiquitin specific peptidase 48, ubiquitin specific protease 31, ubiquitin specific protease 48, ubiquitin thioesterase 48, Ubiquitin thiolesterase 48, Ubiquitin-specific-processing protease 48, USP31 |
| Content And Storage | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Species | Human |
| Afficher plus |
For Research use only. Not for use in humans
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?