Learn More
Invitrogen™ Phospho-HSP27 (Ser82) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (HSP27S82-CB2), Invitrogen™
GREENER_CHOICE
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
Brand:  Invitrogen™ MA537148
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 17146738
  • 664.00€ / 200µL
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Beskrivning
Beskrivning
In response to adverse changes in their environment, cells from many organisms increase the expression of a class of proteins referred to as heat shock or stress proteins. HSPB1 (heat shock protein beta-1 or HSP27) is a small heat shock protein which functions as a molecular chaperone that maintains denatured proteins in a folding-competent state. It plays a role in stress resistance and actin organization. Through its molecular chaperone activity, HSP27 regulates numerous biological processes including the phosphorylation and the axonal transport of neurofilament proteins. Mutations in the gene can result in Charcot-Marie-Tooth disease 2F and Neuronopathy distal hereditary motor 2B.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
Phospho-HSP27 (Ser82)
Recombinant Monoclonal
0.5 mg/mL
PBS with 0.10% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
P04792, P14602
HSPB1
A synthetic phospho-peptide corresponding to residues surrounding Ser82 of human phospho Hsp27.
200 μL
Primary
Human, Mouse
Antibody
IgG κ
Flow Cytometry, Western Blot
HSP27S82-CB2
Unconjugated
HSPB1
27kDa; 28 kDa heat shock protein; CMT2F; DKFZp586P1322; epididymis secretory protein Li 102; estrogen-regulated 24 kDa protein; Growth-related 25 kDa protein; heat shock 25 kDa protein; Heat shock 27 kDa protein; heat shock 27kD protein 1; heat shock 27kDa protein 1; Heat shock protein; heat shock protein 1; heat shock protein 27 kDa beta-1; heat shock protein B1; heat shock protein beta-1; heat shock protein family B (small) member 1; heat shock protein, 25 kDa; heat-shock protein; HEL-S-102; HMN2B; HS; HS.76067; HSP; HSP 25; HSP 27; Hsp25; HSP27; HSP28; HSPB1; p25; Phospho-HSP 27; SRP27; Stress-responsive protein 27; truncated hsp25
Rabbit
Protein A/G
RUO
15507, 3315
-20°C
Liquid
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.