Learn More
uvex Phynomic C3 Cut Protection Gloves
Product Code. p-7230513 Shop All Uvex Products
Change view
Click to view available options
Size:
6
7
8
9
10
11
12
Unit Size:
10 pairs
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Size Unit Size
17270381 6 10 pairs
17280381 7 10 pairs
17290381 8 10 pairs
17200391 9 10 pairs
17210391 10 10 pairs
17220391 11 10 pairs
17230391 12 10 pairs
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Product Code. 17270381 Supplier uvex Supplier No. 6008006
Add to basket
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Lightweight, sensitive gloves provide level 3/B cut resistance for mechanical activities. Aqua-polymer foam coating is breathable and enhances grip capabilities in dry or slightly damp applications.
  • Lightweight construction acts as a second-skin for tactile sensitivity
  • Level 3/B cut protection for mechanical tasks
  • Aqua-polymer foam coating is breathable and repels dampness
  • Gloves are made from materials that prevent excessive perspiration
  • Enhanced grip in dry, and slightly damp applications
  • 3D Ergo technology ensures a secure fit
  • Free of harmful substances in accordance with OEKO-TEX™ Standard 100
  • Skin tolerance confirmed by the proDERM Institute for Applied Dermatological Research (11.0356-02, 11.0482-11)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Certifications/Compliance OEKO-TEX™ Standard 100
Applications Industrial
Coating Material Aqua-Polymer Foam
Color Light Blue, Gray
Hand Ambidextrous
Latex Free Yes
Material Polyamide, Elastane, HPPE
Product Type Cut-resistant Gloves
Size 6
EN388 Standard 4X43B
For Use With (Application) Machine Operation, Ground Covering/Tilling
Gender Unisex
Series Phynomic C3
Yarn Gauge 15
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.