missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Phytolaccagenin, TRC

Product Code. 30012896
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 mg
2 mg
10 mg
Unit Size:
10mg
1mg
2mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
30012896 2 mg 2mg
30005656 1 mg 1mg
30012277 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30012896 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCP3994782MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemical Identifiers

CAS 1802-12-6
Molecular Formula C31H48O7
Molecular Weight (g/mol) 532.71
Synonym Olean-12-ene-28,30-dioic acid, 2beta,3beta,23-trihydroxy-, 30-methyl ester (8CI), Phytolaccagenin (7CI), Jaligonic acid 30-methyl ester, NSC 116453, Olean-12-ene-28,29-dioic acid, 2,3,23-trihydroxy-, 29-methyl ester, (2beta,3beta,4alpha,20beta)-
IUPAC Name (2S,4aR,6aR,6aS,6bR,8aR,9R,10R,11S,12aR,14bS)-10,11-dihydroxy-9-(hydroxymethyl)-2-methoxycarbonyl-2,6a,6b,9,12a-pentamethyl-1,3,4,5,6,6a,7,8,8a,10,11,12,13,14b-tetradecahydropicene-4a-carboxylic acid
SMILES COC(=O)[C@@]1(C)CC[C@@]2(CC[C@]3(C)C(=CC[C@@H]4[C@@]5(C)C[C@H](O)[C@H](O)[C@@](C)(CO)[C@@H]5CC[C@@]34C)[C@@H]2C1)C(=O)O

Spécification

Quantity 2 mg
InChI Formula InChI=1S/C31H48O7/c1-26(25(37)38-6)11-13-31(24(35)36)14-12-29(4)18(19(31)15-26)7-8-22-27(2)16-20(33)23(34)28(3,17-32)21(27)9-10-30(22,29)5/h7,19-23,32-34H,8-17H2,1-6H3,(H,35,36)/t19-,20-,21+,22+,23-,26-,27-,28-,29+,30+,31-/m0/s1
Formula Weight 532.34
Chemical Name or Material Phytolaccagenin
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.