Learn More
Beschreibung
- Enhanced grip capabilities with dipped fingertips and a PVC-dotted palm
- Ideal for light and delicate applications in dry environments
- Ensures tactility and dexterity for precise and safe handling
Spezifikation
Spezifikation
| Certifications/Compliance (Europe) | EN 420:2003 + A1:2009, REACH Compliant |
| Coating Material | PVC Dots |
| Color | Gray |
| Exterior Finish | Partially Textured |
| Hand | Specific |
| Latex Free | No |
| Material | Polyamide |
| Product Type | Mechanical Protection Gloves |
| Size | 7 |
| EN388 Standard | 2121A |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?