Learn More
Picric Acid R1 Solution, EU Pharmacopoeia Grade, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Code produit 12950494 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
100 mL
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Conditionnement
12950494 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 12950494 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur RP 158 100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    67.05€
    51.03€ / 100mL
    Save 16.02€
    23% Off
 Restricted Item
In Stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Pharmacopoeia reagents are intended for use in pharmacopoeia testing and monographs, produced under a GMP compliant ISO 9001 quality management system according to the relevant pharmacopoeia specification, using the pharmacopoeia reagent quality components and water meeting the relevant pharmacopoeia monograph requirement for Purified Water. Some pharmacopoeia standards are also accredited according to ISO 17025 and ISO Guide 43.
Spécification
Quantity 100 mL
Identifiant produit
  • Picric acid solution R1. European Pharmacopoeia Ref: 1065802 (RP 158)