Learn More
R&D Systems™ Picropodophyllotoxin
Artikelnummer. 18772484
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
10 mg
Packungsgröße:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packungsgröße
18772484 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18772484 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. 2956/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    336.96€
    303.45€ / 10mg
    Save 33.51€
    9% Off
 Restricted Item
Estimated Shipment: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
A Tocris product, part of R&D Systems. Selective IGF1R inhibitor
Orally active insulin-like growth factor 1 receptor (IGF1R) inhibitor that exhibits no activity at the insulin receptor, FGFR, PDGFR or EGFR. Inhibits IGF1R autophosphorylation (IC50 ∽ 1 nM), increases the fraction of cells in the G2/M phase and upregulates apoptosis. Exhibits antiproliferative effects in multiple cancer cell lines (IC50 = 0.05 - 15 μM), and has anticancer and antineovascularization activity in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
CAS 477-47-4
Quantity 10 mg
Product Line Tocris
Molecular Formula C22H22O8
Formula Weight 414.41
Purity >97%
Molecular Weight (g/mol) 414.41
Chemical Name or Material Picropodophyllotoxin
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.