Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Intact Protein Standard Mix
Artikelnummer. 15776003 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
1 x 76 μg
5 x 76 μg
Pakningsstørrelse:
76µg
Pack of 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Pakningsstørrelse
15776003 1 x 76 μg 76µg
15786003 5 x 76 μg Pack of 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15776003 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. A33526
Follow the Workflow - Explore the Savings
Use promo code 27967
Se alle kampagner
 Restricted Item
In Stock
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
missing translation for 'validMainframeMsg'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Tekniske data
For Use With (Equipment) Mass Spectrometer
Product Type Intact Protein Standard Mix
Product Line Pierce
Content And Storage 1 vial, store at -5 to -30°C
Shipping Condition Wet Ice
Final Product Type Intact Proteins
Workflow Step Calibration
Quantity 1 x 76 μg
Form Powder
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.