Learn More
Globe Scientific Pierceable Stoppers for Vacuum Blood Tubes and Test Tubes
Shop All Globe Scientific ProductsDescripción
- Material: Thermoplastic Elastomer (TPE)
- Temperature Range: −80°C to +121°C
- Superior leak-resistance
- Latex free
- Non-sterile
- Autoclavable
Especificaciones
Especificaciones
| Closure Size | 16 mm |
| Product Type | Pierceable Stopper |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Material | TPE |
| Color | Blue |
| Sterility | Non-sterile |
| For Use With (Equipment) | Vacuum Blood Tubes and Test Tubes |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?