Learn More
Eppendorf™ Piezo Drill Tip (ES)
Description
- 25° tip angle for optimal pulse transfer
- 6mm flange length
- Non-polished, blunt tip end for optimal piezo pulse force transfer and minimal trauma
- Sterilized via validated gamma irradiation
- Capillary safe for optimum protection
Especificaciones
Especificaciones
| Diameter (Metric) Inside | 15 μm |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?