Learn More
Tocris Bioscience™ PJ 34 hydrochloride
Description
Potent inhibitor of poly(ADP-ribose) polymerase (PARP) (EC50 = 20 nM). ∽1000-fold more potent than 3-Aminobenzamide (Cat. No. 0788). Protects primary neuronal cells from oxygen-glucose deprivation in vitro and reduces infarct size following focal cerebral ischemia in vivo. Displays protective effects against cisplatin -induced kidney injury. Also displays activity at Pim-1 and Pim-2 kinases at higher concentrations (IC50 values are 3.7 and 16 μM respectively).
Specifications
Specifications
| Quantity | 10 mg |
| Formula Weight | 331.8 |
| Purity | >98% |
| Molecular Weight (g/mol) | 331.8 |
| Chemical Name or Material | PJ 34 hydrochloride |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?