Få mere at vide
Platinum, Technical, Metal Wire, 0.5mm, SLR, Fisher Chemical™
Produktkode 11468752 Shop alle Fisher Chemical produkter
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
10 cm
50 cm
100 cm
Förpackningsstorlek:
100cm
10cm
50cm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkode Quantity Förpackningsstorlek
11468752 100 cm 100cm
10477260 10 cm 10cm
10191430 50 cm 50cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 11468752 missing translation for 'mfr' Fisher Chemical missing translation for 'supplierNo' P/3640/87
 Restricted Item
Request Bulk or Custom Format
Currently Unavailable: We have no information when this product will be available.
Se alternative produkter
missing translation for 'validMainframeMsg'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Kemiske identifikatorer
Molecular Formula Pt
Molecular Weight (g/mol) 195.08
InChI Key BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
PubChem CID 23939
ChEBI CHEBI:33400
IUPAC Name platinum
SMILES [Pt]
Tekniske data
Color Silver
CAS 6-4-7440
Melting Point 1772°C
Boiling Point 3827°C
Quantity 100 cm
Packaging Plastic powder jar
Form Solid
MDL Number MFCD00011179
Formula Weight 195.08g/mol
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.