Learn More
PLS1 Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
129.00€ - 349.00€
Specifications
Antigen PLS1
Concentration 1000 μg/mL
Applications Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, ELISA
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
30235333
View Documents
Proteintech
13143-1-AP-20UL
20 μL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
145.00€
129.00€ / 20µL
Save 16.00€
11% Off
View alternative products
Save Up to 
»
30233478
View Documents
Proteintech
13143-1-AP-150UL
150 μL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
410.00€
349.00€ / 150µL
Save 61.00€
14% Off
View alternative products
Save Up to 
»
Description
Description
The PLS1 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human PLS1. This antibody recognizes human, mouse antigen. The PLS1 antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, IF/ICC, ELISA analysis.
Specifications
Specifications
PLS1
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, ELISA
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse
Plastin-1
IgG
Antigen affinity purification
Polyclonal Antibody
1000 μg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
5357
Recombinant Protein
Primary
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado