Learn More
Euro Protection™ Polaire Jacket
Product Code. 12097661
Change view
Click to view available options
Color:
Anthracite
Navy
Size:
Small
Large
2X-Large
Unit Size:
Each
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Color Size Unit Size
12097661 Navy Large Each
12077661 Navy Small Each
12047671 Anthracite Small Each
12087671 Anthracite 2X-Large Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 12097661 Supplier Euro Protection™ Supplier No. 5VPOBL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    68.21€
    26.29€ / Pack of 1
    Save 41.92€
    61% Off
View all promotions
Estimated Shipment: 08-12-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Euro Protection™ Polaire Jacket is windproof and provides good thermal insulation.
  • Good thermal insulation
  • Windproof
  • High collar
  • Central zipper
  • 2 lower, zipped pockets
  • Elasticized cuffs
  • Adjustable bottom with elastic drawstring and blockers
  • Fleece: 100% polyester, anti pilling, 340g/m²
Spezifikation
Size Large
Material Polyester Fleece
Color Navy
Closure Type Zipper
Construction Adjustable Bottom
Collar Type High collar
Cuff Style Elastic
No. of Pockets 2
Product Type Windproof Jacket
Weight (Metric) 340 g/m²
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.