Learn More
Invitrogen™ POLR2L Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (3C6H5)
GREENER_CHOICE
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
176.00€ - 436.00€
Specifications
Antigen POLR2L
Clone 3C6H5
Concentration 1.14 mg/mL
Content And Storage -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Applications ELISA, Western Blot
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
30284572
View Documents
Invitrogen™
MA558149
20 μL
176.00€
20µL
View alternative products
Save Up to 
»
30283279
GREENER_CHOICE
View Documents
Invitrogen™
MA558150
100 μL
436.00€
100µL
View alternative products
Save Up to 
»
Description
Description
Immunogen sequence: MIIPVRCFTC GKIVGNKWEA YLGLLQAEYT EGDALDALGL KRYCCRRMLL AHVDLIEKLL NYAPLEK.
This gene encodes a subunit of RNA polymerase II, the polymerase responsible for synthesizing messenger RNA in eukaryotes. The product of this gene contains four conserved cysteines characteristic of an atypical zinc-binding domain. Like its counterpart in yeast, this subunit may be shared by the other two DNA-directed RNA polymerases.
Spezifikation
Spezifikation
POLR2L
1.14 mg/mL
ELISA, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
RUO
PBS with 0.05% BSA, 50% glycerol and 0.09% sodium azide; pH 7.3
P62875, P62876
502374, 5441, 66491
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-67 of human POLR2L (NP_066951.1).
Antibody
3C6H5
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Recombinant Monoclonal
Liquid
IgG
Human, Mouse, Rat
POLR2L
2510029B14Rik; DNA-directed RNA polymerase III subunit L; DNA-directed RNA polymerases I, II, and III subunit RPABC5; hRPB7.6; hsRPB10b; Polr2l; polymerase (RNA) II (DNA directed) polypeptide L; polymerase (RNA) II (DNA directed) polypeptide L, 7.6kDa; polymerase (RNA) II subunit L; RBP10; RNA polymerase II 7.6 kDa subunit; RNA polymerase II subunit L; RNA polymerases I, II, and III subunit ABC5; RPABC5; RPB10; RPB10 homolog; RPB10beta; RPB7.6
POLR2L
Primary
Protein A
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt