Learn More
Poly(2-ethyl-2-oxazoline), M.W. 50,000
Product Code. 11334538
Click to view available options
Quantity:
100 g
500 g
2.5 kg
Unit Size:
100g
2.5kg
500g
Product Code. 11334538
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 042396.A4
Request Bulk or Custom Format
CAS: 25805-17-8 | (C5H9NO)n | 99.13 g/mol
Poly(2-ethyl-2-oxazoline) is used as an adhesion promoter in coatings, in heat sealing and remoisten able hot-melt adhesive.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 25805-17-8
Molecular Formula (C5H9NO)n
Molecular Weight (g/mol) 99.13
MDL Number MFCD00134377
InChI Key NYEZZYQZRQDLEH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-ethyl-2-oxazoline, 2-ethyloxazoline, 2-ethyl-4,5-dihydrooxazole, oxazole, 2-ethyl-4,5-dihydro, 2-oxazoline, 2-ethyl, unii-b8cd92t4p5, unii-jm7uh9q3yn, unii-hnx7574gtx, unii-s5dpg6k67i, ethyl oxazoline
PubChem CID 66412
IUPAC Name 2-ethyl-4,5-dihydro-1,3-oxazole
SMILES CCC(=O)N(-*)CC-*
Specifications
Physical Form Off-white solid
Solubility Information Soluble in water and organic solvents.
Quantity 2.5 kg
Chemical Name or Material Poly (2-ethyl-2-oxazoline), M.W. 50,000
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt