missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Poly(3-hexylthiophene-2,5-diyl), regioregular, low metals, Thermo Scientific Chemicals

Codice prodotto. 15436615
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
0.1 g
0.5 g
missing translation for 'unitSize':
0.1g
0.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity missing translation for 'unitSize'
15436615 0.1 g 0.1g
15426615 0.5 g 0.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 15436615 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' 044745.77
 Restricted Item
Estimated Shipment: 30-10-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Request Bulk or Custom Format

missing translation for 'validMainframeMsg'

Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.

Poly(3-hexylthiophene-2,5-diyl) optimized for use in organic photovoltaic's (OPV) and devices. It is also used as organic light emitting diode (OLED) materials.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 104934-50-1
Molecular Formula (C10H14S)n
Molecular Weight (g/mol) NaN
MDL Number MFCD00217686
InChI Key DUFPJSOXRHVDOV-UHFFFAOYSA-N
Synonym poly 3-hexylthiophene-2,5-diyl, 3-hexyl-2,5-dimethyl-thiophene, poly 3-hexylthiophene-2,5-diyl , regiorandom, poly 3-hexylthiophene-2,5-diyl , regioregular, low metals, poly 3-hexylthiophene-2,5-diyl , regioregular, mw 34000-41000, rr, electronic grade, poly 3-hexylthiophene-2,5-diyl , regioregular, mw 34000-41000, rr, electronic grade, high purity, poly 3-hexylthiophene-2,5-diyl , regioregular, mw 50000-70000, rr, electronic grade, poly 3-hexylthiophene-2,5-diyl , regioregular, mw 50000-70000, rr, electronic grade, high purity, poly 3-hexylthiophene-2,5-diyl , regioregular, mw 60000-75000, rr or above, electronic grade, poly 3-hexylthiophene-2,5-diyl , regioregular, mw 65000-75000, rr or above, electronic grade, high purity
PubChem CID 22950249
IUPAC Name 3-hexyl-2,5-dimethylthiophene
SMILES CCCCCCC1=C(-*)SC(-*)=C1

Specifica

Physical Form Powder
Quantity 0.1 g
Solubility Information Soluble in Chloroform and tetrahydrofuran
Chemical Name or Material Poly (3-hexylthiophene-2,5-diyl), Regioregular, low metals

RUO – Research Use Only

Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.