Learn More
Polydimethylsiloxane, trimethylsiloxy terminated, M.W. 117,000
Beskrivning
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifikationer
Specifikationer
| Color | Colorless |
| Physical Form | Viscous Liquid |
| Boiling Point | >205°C |
| Melting Point | <-40°C |
| Density | 0.976 g/mL |
| Quantity | 250 mL |
| Flash Point | 315°C (599°F) |
| Odor | Odorless |
| Refractive Index | 1.4035 |
| Chemical Name or Material | Polydimethylsiloxane, trimethylsiloxy terminated, M.W. 117,000 |
RUO – Research Use Only
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.