Learn More
Sperian™ Polyethylene Coveralls
Product Code. 11866920
Change view
Click to view available options
Size:
Medium
Large
X-Large
Unit Size:
Pack of 25
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Size unitSize
11866920 X-Large Pack of 25
11856910 Medium Pack of 25
11866910 Large Pack of 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11866920 Supplier Sperian™ Supplier No. 4180161XL
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Spezifikation
Product Type Single-use Coveralls
Size X-Large
Gender Unisex
Material Polyethylene
Color Green
Disposable Single-use
Waist Style Elastic
Ankle Style Elastic
Cuff Style Elastic
Hood Type Elastic
Sterility Non-sterile
Protection Class Class 3
Resistance Abrasion, Tears, Perforation
Certifications/Compliance (Europe) EC Category PPE, Cat III to Directive 89/686/EEC
Thickness 150
For Use With (Application) Chemical Industries, Maintenance, Medical and Pharmaceuticals, Spray Painting, Automotive
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.