Learn More
Polyethylene, low density, 1000 micron
Product Code. 11354998
Click to view available options
Quantity:
50 g
250 g
1 kg
Unit Size:
1kg
250g
50g
Product Code. 11354998
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 043949.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 9002-88-4 | (C2H4)n | 28.05 g/mol
Polyethylene is used as an additive to unsaturated polyesters, epoxides and other polymers to impart the unique properties of ultra-high-molecular-weight polyethylene (UHMWPE). It is widely used for the manufacturing of various containers, trays, dispensing bottles, plastic wraps, plastic bags for computer components and various molded laboratory equipments. It is used in the manufacture of plastic bags, yard bags or outdoor bags, which is an environmentally sensible material.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 9002-88-4
Molecular Formula (C2H4)n
Molecular Weight (g/mol) 28.05
MDL Number MFCD00084423
InChI Key VGGSQFUCUMXWEO-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylene, acetene, elayl, olefiant gas, athylen, etileno, liquid ethylene, polyethylene, bicarburretted hydrogen, plastipore
PubChem CID 6325
ChEBI CHEBI:18153
IUPAC Name ethene
SMILES *-CC-*
Spezifikation
Physical Form Granular
Merck Index 14,7567
Solubility Information Insoluble in water.
Quantity 50 g
Odor Odorless
Chemical Name or Material Polyethylene, Low density, 1000 micron
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt