Läs mer
Läs mer
Brady™ Polypropylene Extra Cleats for 480/600V Lockout
Beskrivning
- Assures positive restraint for breakers with long, sliding switch throws
- Polypropylene
Specifikationer
Specifikationer
| Product Type | Extra Cleats |
| Alternate Part Number | LOCKOUT CLEAT 480/600 VOLT GENERAL USE |
| Color | Red |
| Description | Extra Cleats for 480/600V Lockout |
| For Use With (Equipment) | For 480/600V Lockout |
| Quantity | 6 Pk. |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?