Learn More
Fisherbrand™ Polypropylene Floating Microtube Racks
Codice prodotto. 13436959 Sfoglia Tutto Fisherbrand Electrochemistry Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Holds:
16 1.5/2.0 mL Microtubes
20 1.5/2.0 mL Microtubes
Dimensione della confezione:
Pack of 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Holds Dimensione della confezione
13436959 16 1.5/2.0 mL Microtubes Pack of 4
13456959 20 1.5/2.0 mL Microtubes Pack of 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 13436959
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    38.35€
    20.55€ / Pack of 4
    Save 17.80€
    46% Off
 Restricted Item
In Stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
missing translation for 'validMainframeMsg'
Keep microtubes afloat in a water bath or push into crushed ice for quick cooling. Fisherbrand™ Floating Microtube Racks can be used on a benchtop, with water baths, or in ice containers.
  • Detachable legs provide two options:
    • Attach legs so rack stands upright on bench top
    • Detach legs so samples can be quickly popped out by pushing down onto any surface.
  • Measure 60 mm high including legs
  • Not recommended for autoclaving
Specifica
Autoclavable Not Autoclavable
Color White
Type Microfuge Rack
Holds 16 1.5/2.0 mL Microtubes
Includes Detachable legs
Material Polypropylene
Shape Square
Length (Metric) 102 mm
Width (Metric) 102 mm
Height (Metric) 60 mm
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.