Learn More
Brady™ Polypropylene Labels for J2000 Printer
Description
- Approval/Compliance: BS5609:1986 Section 2 and section 3
- Printer Compatibility: BradyJet J2000 Color Label Printer
- Industry: Beverage processing, Buildings identification, Chemical, Construction, Education, Energy utilities, Food processing, Government, Healthcare, Manufacturing, Maritime, Mining, Oil & gas, Process, Pulp & paper, Tourism & recreation, Warehouse & logistics
Tekniske data
Tekniske data
| Certifications/Compliance | BS 5609:1986 Section 2 and section 3, Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863 |
| Adhesive Type | Acrylic, Permanent |
| Coating | None |
| Color | White |
| Finish | Matte |
| Format | Roll |
| Material | Polypropylene |
| Printable Sides | Front |
| Print Technology | Ink Jet |
| Product Type | Label |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?