Learn More
Polysorbate 60 (Techincal Grade), TRC
Specifica
Specifica
| Chemical Name or Material | Polysorbate 60 |
| CAS | 9005-67-8 |
| Molecular Formula | C22H42O8 |
| Quantity | 1 g |
| Synonym | Sorbitan Monostearate Polyoxyethylene Derivs., Admul T 60K, Ahco DFS 100, Ahco DFS 149, Armotan PMS 20, Atlas G 1036, Crill 8, Crill 9, Crill S 8, Crillet 3, Crillet 31, Disponil SMS 120F1, Drewpone 60, Durfax 60K, E 435, Emasol 3130, Emasol S 120V, Emerest 2654, Emsorb 6905, Emsorb 6906, Ethoxylated Sorbitan Monostearate, Ethsorbox S, Eumulgin SMS 20, Glycosperse S 20, Ionet T 60C, Kaopan TW-S 120, Kolliphor PS 60, Kotilen S 1, Lamesorb SMS 20, Lumisorb PSMS 20, MS 55F, Montanox 60, Montanox 60DF, Newcol 65, Nikkol TS 10, Nikkol TS 106 |
| InChI Formula | InChI=1S/C22H42O8/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-20(26)29-16-18(25)21-22(28-15-13-24)19(17-30-21)27-14-12-23/h18-19,21-25H,2-17H2,1H3/t18-,19+,21-,22-/m1/s1 |
| SMILES | OCCO[C@H]1[C@H](OCCO)CO[C@@H]1[C@@H](COCCOC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)OCCO |
| Molecular Weight (g/mol) | 434.6 |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?