Learn More
Rogo-Sampaic Porcelain Buchner Funnels
Description
- White porcelain
- Available for a range of volumes and filter diameters
- Applications include collecting recrystalized compounds
- Excellent thermal and chemical resistance
Specifications
Specifications
| Capacity (Metric) | 150 mL |
| Material | Porcelain |
| Diameter (Metric) Plate | 70mm |
| Diameter (Metric) Disc | 70mm |
| Length (Metric) Stem | 64mm |
| Quantity | 1Each |
| Product Type | Buchner Funnel |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?