Learn More
R&D Systems Porcine Luminex™ Discovery Assay
Product Code. 18742394
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 Plex
10 Plex
11 Plex
12 Plex
13 Plex
14 Plex
15 Plex
16 Plex
17 Plex
18 Plex
19 Plex
2 Plex
20 Plex
3 Plex
4 Plex
5 Plex
6 Plex
7 Plex
8 Plex
9 Plex
Unit Size:
1 set
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
18742394 15 Plex 1 set
18751954 14 Plex 1 set
18732024 9 Plex 1 set
18732464 4 Plex 1 set
18742424 5 Plex 1 set
18732354 17 Plex 1 set
18762284 13 Plex 1 set
18792074 6 Plex 1 set
18722354 16 Plex 1 set
18732164 10 Plex 1 set
18722154 12 Plex 1 set
18752054 18 Plex 1 set
18722304 3 Plex 1 set
18762224 19 Plex 1 set
18742054 8 Plex 1 set
18741934 20 Plex 1 set
18742164 11 Plex 1 set
18762354 7 Plex 1 set
18782324 1 Plex 1 set
18772404 2 Plex 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18742394 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor LXSAPM15
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Luminex bead-based multiplex assays are designed to provide accurate, reproducible results for every target analyte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Quantity 15 Plex
Species Porcine
Binding Target Multiplex Cytokine Assay Kits
Content And Storage Store the unopened product at 2 - 8 °C. Do not use past expiration date.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.