Learn More
Porimin Antibody (CL14381) [mFluor Violet 610 SE], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  Novus Biologicals NBP3-26852MFV610
Código de producto. 30300139
  • 836.00€ / 0.10mL
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
Porimin Monoclonal antibody specifically detects Porimin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Porimin
Monoclonal
mFluor Violet 610 SE
KCT-3, KCT3keratinocytes associated transmembrane protein 3, Keratinocytes-associated transmembrane protein 3, PORIMINporimin, pro oncosis receptor inducing membrane injury, Pro-oncosis receptor inducing membrane injury, serine/threonine-rich receptor, transmembrane protein 123PORMIN
This antibody was developed using a synthetic peptide derived from Q8N131, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
0.1 mL
Apoptosis
114908
Store at 4⪚C in the dark.
IgG2b
Immunohistochemistry
CL14381
50mM Sodium Borate
Mouse
Protein A purified
RUO
Primary
Human
Purified
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado