Learn More
MP Biomedicals Porous Plate TransDNA
Catalog No. 11405753 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Type:
Plate
Packungsgröße:
Each
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Type Packungsgröße
11405753 Plate Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 11405753 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 1121008401
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    624.00€
    594.30€ / Pack of 1
    Save 29.70€
    4% Off
 Restricted Item
In Stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Designed for use with vacuum blotters to enable efficient and consistent transfer performance.
  • Replacement part for vacuum blotter ensuring smooth and accurate operation
  • Used during the transfer process to support high-quality blotting results
  • Guarantees perfect transfer in less than one hour without additional handling
  • Delivers nearly 100% transfer efficiency for dependable and reproducible outcomes
  • Usage Statement: Unless specified otherwise, MP Biomedical’s products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use
Spezifikation
For Use With (Equipment) Vacuum Blotter
Type Plate
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.