Learn More
Potassium hydroxide, 25% w/v aq. soln.
Código de producto. 15472667
Change view
Click to view available options
Quantity:
500 mL
1 L
4 L
Tamaño de la unidad:
1 L
4 L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
15472667 1 L 1 L
15462667 500 mL 500mL
15482667 4 L 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15472667 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 046330.K2
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 1310-58-3 | HKO | 56.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 1310-58-3
Molecular Formula HKO
Molecular Weight (g/mol) 56.11
MDL Number MFCD00003553
InChI Key KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
PubChem CID 14797
ChEBI CHEBI:32035
SMILES [OH-].[K+]
Especificaciones
Physical Form Liquid
Quantity 1 L
Linear Formula KOH
UN Number UN1814
IUPAC Name potassium hydroxide
Formula Weight 56.11
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 25% w/v aq. soln.
Chemical Name or Material Potassium hydroxide
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.