Description
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifications
Tekniske data
| Melting Point | >160°C |
| Color | Colorless |
| pH | 1.7 (at 12.60g/L, 25°C) |
| Physical Form | Solid |
| Quantity | 500 g |
| Linear Formula | KH3(C2O4)2 · 2H2O |
| UN Number | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 3854419 |
| Formula Weight | 254.19g/mol |
| Percent Purity | ≥97.0% (RT) |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?